Learn More
Ratte-IgG2b-kappa, Klon: eB149/10H5, Isotypkontrolle, eBioscience™
Ratte-Isotypkontrolle
Marke:  Affymetrix eBioscience 14-4031-81
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15257347
  • 46.93 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab
25-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der Isotyp eines primären Antikörpers und die Anwendung, in der er eingesetzt wird, können zu einer Hintergrundfärbung führen. Primärantikörper-Hintergrundrauschen kann durch Bindung an Fc-Rezeptoren in Zielzellen, durch unspezifische Interaktionen mit zellulären Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden oder durch Zellautofluoreszenz verursacht werden. Isotyp-Kontrollantikörper können als Negativkontrollen dienen, um nicht-spezifische Hintergrundsignale von spezifischen Antikörpersignalen zu unterscheiden, da sie keine relevante Spezifität zu einem Zielantigen haben. Auch wenn Isotypkontrollen am häufigsten in der Durchflusszytometrie eingesetzt werden, sind sie auch in anderen Anwendungen wie der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), der Immunhistochemie und Gelverschiebungen nützlich. Die Isotypkontrollen sollten mit der primären Antikörperart und dem Isotyp übereinstimmen, damit der Gehalt an spezifischer Färbung durch den primären Antikörper genau bestimmt werden kann. Wenn direkt markierte primäre Antikörper verwendet werden, funktioniert die Isotypkontrolle am besten, wenn sie mit demselben Marker wie der Testantikörper konjugiert wird.
Beschreibung: Der monoklonale Ratten-IgG2b-kappa-Antikörper eignet sich als Isotyp-Kontrollimmunglobulin. Berichtete Anwendungen: Die Isotypkontrolle für monoklonales Ratten-IgG2b kappa ist für Durchflusszytometrie, Immunhistochemie und Immunozytochemie geeignet. Getestete Anwendungen: Die gereinigte Isotypkontrolle für Ratten-IgG2b wurde mittels durchflusszytometrischer Analyse einer Suspension von Maus-Splenozyten getestet. Sollte in der gleichen Konzentration wie der experimentelle Antikörper verwendet werden. Reinheit: Größer als 90 %, bestimmt durch SDS-PAGE. Aggregation: Weniger als 10 %, bestimmt durch HPLC. Filtration: Nach Herstellung mit 0.2 μm gefiltert.
Spezifikation
Spezifikation
Ratten-IgG2b kappa
Regelung
0.5 mg/ml
PBS mit 0.09 % Natriumazid; pH 7.2
IgG2, IgG2b, IgG2bk
IgG2a kappa, kappa
50 μ g
Lagerung bei -8 °C.
Monoklonal
Regelung, Durchflusszytometrie, Immunzytochemie, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie
eB149/10H5
Unkonjugiert
Flüssig
Ratte
Affinitätschromatographie
RUO
Isotypkontrolle
Nicht zutreffend
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur für Forschungszwecke.