Learn More
Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
57.00 € - 143.00 €
Spezifikation
Antigen | Rat IgG2b kappa |
---|---|
Klon | eB149/10H5 |
Konzentration | 0.5 mg/mL |
Anwendungen | Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15257347
|
Affymetrix eBioscience
14-4031-81 |
50 μg |
57.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15267347
|
Affymetrix eBioscience
14-4031-82 |
100 μg |
92.75 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15277347
|
Affymetrix eBioscience
14-4031-85 |
500 μg |
143.00 €
500 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Description: The rat IgG2b, kappa monoclonal antibody is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: The monoclonal rat IgG2b kappa isotype control has been reported for use in flow cytometric analysis, immunohistochemistry, and immunocytochemistry. Applications Tested: Purified Rat IgG2b Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocyte suspensions. It should be used at the same concentration as the experimental antibody. Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE. Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2b is a protein-coding gene that encodes for the immunoglobulin G2b (IgG2b) subclass of rat antibodies. IgG2b is a major subclass of rat immunoglobulins that plays a crucial role in the immune response by neutralizing pathogens and promoting opsonization. Rat IgG2b is commonly used in research applications, such as in immunohistochemistry, flow cytometry, and Western blotting.Spezifikation
Rat IgG2b kappa | |
0.5 mg/mL | |
Unconjugated | |
Rat | |
Not Applicable | |
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2 | |
Isotype Control (Primary) | |
4° C |
eB149/10H5 | |
Control, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
IgG2b κ | |
Affinity chromatography |
For Research Use Only.