missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ IGKC (Human) Recombinant Protein

Human IGKC full-length ORF ( AAH67092.1, 1 a.a. - 236 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00003514-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166701

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 09-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: METPAQLLFLLLLWLPDSTGENVLTQSPGTLSLSPGERATLSCRASQSLSSSYLAWYQQKPGQAPRLLIYGVSSRATGIPDRFSGSGSGTDFTLTISRLEPEDFAVYYCQQYGTSRPITFGQGTRLDIKRTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Spezifikation

Spezifikation

AAH67092.1
immunoglobulin kappa constant
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IGKC
GST
3514
Wheat germ expression system
25 μg
HCAK1, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate