Learn More
IGLL5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15683315
  • 469.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IGLL5 Polyclonal antibody specifically detects IGLL5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IGLL5
Polyclonal
Unconjugated
IGLL5
anti HBs antibody light-chain Fab fragment; G lambda-1; Germline immunoglobulin lambda 1; IGL; IGLL5; IGLV; immunoglobin anti-granzymeB light chain variable region; immunoglobulin lambda like polypeptide 5; immunoglobulin lambda-3 surrogate light chain; immunoglobulin lambda-like polypeptide 5; omega light chain protein 14.1; VL-MAR
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
100423062
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
B9A064
IGLL5
KLH conjugated synthetic peptide between 167-193 amino acids from the C-terminal region of human IGLL5.
400 μL