Learn More
IgM, 5 Fc u-Specific PAb, anti-Human, Goat, Liq., MP Biomedicals
175.96 € - 628.58 €
Spezifikation
Antigen | IgM, 5 Fc u-Specific |
---|---|
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Wirtsspezies | Goat |
Primär oder sekundär | Primary |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11473706
|
MP Biomedicals
0855097 |
2 mL |
175.96 €
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11433666
|
MP Biomedicals
0855017 |
5 mL |
628.58 €
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Abbreviations: AP=Affinity Purification, ChIP=Chromatin IP, CM=Confocal Microscopy, DB=Dot Blot, EIA=ELISA, EM=Electron Microscopy, FC=Flow Cytometry, GS=Gel Supershift, IC=Immunocytochemistry, IF=Immunofluorescence, IH=Immunohistology/Immunohistochemistry, IP=Immunoprecipitation, IPK=IP Kinase Assay, KA=Kinase Assay, NEUT=Neutralization, PIA=Peptide Inhibition Assay, RIA=Radioimmunossay, TCA=T Cell Activation, WB=Western Blotting, Species: Am=Amphibian, Av=Avian, B=Bovine, Ca=Cat ,Ck=Chicken, D=Dog, Dr=Deer, Ds=Drosophila, El=Elk, Fg=Frog, Fs=Fish, Ft=Ferret, G=Goat, Gp=Guinea Pig, H=Horse, Hm=Hamster, Hu=Human, K=Kangaroo, Ms=Mouse, Nhp=Non-Human Primate, O=Ovine, P=Porcine, Rb=Rabbit, Rp=Reptile, Rt=Rat, Ys=Yeast, Xn=Xenopus, (wk)=cross reacts weakly
Spezifikation
IgM, 5 Fc u-Specific | |
Unconjugated | |
Primary |
Polyclonal | |
Goat |