missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgM (H+L) Mouse anti-Rabbit, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18039105
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18039105 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18039105 Lieferant Bio-Techne Lieferanten-Nr. NBP268467PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgM (H+L)
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon NRBM
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Rabbit IgM
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.