Learn More
IgM Monoclonal Antibody (II/41), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
91.50 € - 263.00 €
Spezifikation
Antigen IgM
Klon II/41
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15569766
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-5790-82
100 μg
263.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15559766
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
48-5790-80
25 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The II/41 monoclonal antibody reacts with the mu heavy chain of mouse IgM. It does not react with other classes of mouse immunoglobulin including IgD, IgG or IgA. IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells. Fluorochrome conjugated II/41 can be used as a detection secondary for mouse IgM. Applications Reported: This II/41 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This II/41 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IgM
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
16019
IgG2a κ
Affinity chromatography
Antibody
II/41
Flow Cytometry
eFluor 450
Rat
Mouse
Ighm
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Ighm