Learn More
IgM Monoclonal Antibody (II/41), eFluor™ 660, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
195.00 € - 471.00 €
Spezifikation
Antigen | IgM |
---|---|
Klon | II/41 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15376058
|
Affymetrix eBioscience
50-5790-80 |
25 μg |
195.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15549986
|
Affymetrix eBioscience
50-5790-82 |
100 μg |
471.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry.Spezifikation
IgM | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
AGM1; AI326478; Igh6; Igh-6; Ighm; Igh-M; Igm; immunoglobulin heavy constant mu; MU; muH; VH | |
Ighm | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
Ighm |
II/41 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry | |
eFluor 660 | |
Rat | |
Mouse | |
P01872 | |
16019 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
For Research Use Only.