Learn More
IgM Monoclonal Antibody (eB121-15F9), FITC, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
90.00 € - 223.00 €
Spezifikation
Antigen IgM
Klon eB121-15F9
Konzentration 0.5 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15208279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
11-5890-81
50 μg
90.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15218279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
11-5890-82
100 μg
175.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15228279
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
11-5890-85
500 μg
223.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The eB121-15F9 monoclonal antibody reacts with the mu heavy chain of mouse IgM. It does not react with other classes of mouse immunoglobulin including IgD, IgG or IgA. IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells. Fluorochrome conjugated eB121-15F9 can be used as a detection secondary for mouse IgM. Applications Reported: eB121-15F9 has been reported for use in flow cytometric analysis to detect the surface IgM on mouse B cells and as a second step to detect primary mouse IgMs. Applications Tested: The eB121-15F9 antibody has been tested by flow cytometric analysis to detect the surface IgM on mouse B cells and can be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Mouse IgM is an immunoglobulin M antibody that is produced by B cells in response to an antigen. It is the first antibody produced during an immune response and is the largest immunoglobulin in the serum. Mouse IgM is composed of five heavy chains and five light chains, and it is involved in complement activation and agglutination of antigens. It plays a crucial role in the innate immune response and is important for neutralizing pathogens before the adaptive immune response is fully activated. Mouse IgM is widely used in research and diagnostic applications, including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IgM
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
AGM1; AI326478; Igh6; Igh-6; Ighm; Igh-M; Igm; immunoglobulin heavy constant mu; MU; muH; VH
Ighm
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Ighm
eB121-15F9
Flow Cytometry
FITC
Rat
Mouse
P01872
16019
IgG2a κ