Learn More
IgM Monoclonal Antibody (II/41), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
128.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen | IgM |
---|---|
Klon | II/41 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15903434
|
Affymetrix eBioscience
62-5790-82 |
100 μg |
326.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993424
|
Affymetrix eBioscience
62-5790-80 |
25 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
IgM | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
16019 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
II/41 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Rat | |
Mouse | |
P01872 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |