Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-Igmesine hydrochloride
Marke:  Tocris Bioscience™ 2332/50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411054
  • 1063.63 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Selective σ 1 receptor ligand (K D = 19.1 nM), with little or no activity at σ 2 receptors (IC 50 > 1000 nM). Inhibits the NMDA-induced increase in cGMP in a concentration-dependent manner (IC 50 value is approximately 100 nM). Weak inhibitor of brain 5-HT uptake in vitro. Exhibits neuroprotective and antidepressant effects.
Spezifikation
Spezifikation
(R)-(+)-N-Cyclopropylmethyl-α-ethyl-N-methyl-α-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl)benzenemethanamine hydrochloride
>98%
Observed MW: 355.94
Soluble to 50mM in DMSO
130152-35-1
C23H29N.HCl