missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGSF8/CD316 Antibody (2587A), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18608003 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18608003 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18608003 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3117C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IGSF8/CD316 Monoclonal antibody specifically detects IGSF8/CD316 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGSF8/CD316
Anwendungen Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 2587A
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CD316, CD316 antigen, CD81P3LIR-D1, EWI-2, EWI2CD81 partner 3, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, IgSF8, immunoglobulin superfamily, member 8, KCT4, KCT-4, Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, PGRLimmunoglobulin superfamily member 8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IGSF8/CD316 protein, Arg28-Thr579, Accession # Q969P0
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93185
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.