missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IGSF8/CD316 Antibody (8A12), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18566726 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18566726 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18566726 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321498AF700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IGSF8/CD316 Monoclonal antibody specifically detects IGSF8/CD316 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IGSF8/CD316
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 8A12
Konjugat Alexa Fluor 700
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD316, CD316 antigen, CD81P3LIR-D1, EWI-2, EWI2CD81 partner 3, Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein 2, IgSF8, immunoglobulin superfamily, member 8, KCT4, KCT-4, Keratinocytes-associated transmembrane protein 4, PGRLimmunoglobulin superfamily member 8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human leukocytes
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 93185
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.