Learn More
Proteintech IHCeasy DGKQ Gebrauchsfertiges IHC-Kit
Artikelnummer. 18079485 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
50 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18079485 50 Tests 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18079485 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. KHC162350TS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KHC1623 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zur Färbung von DGKQ.
KHC1623 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zur Färbung von DGKQ. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Menge 50 Tests
Form Flüssig