Learn More
Proteintech IHCeasy PEG10 Gebrauchsfertiges IHC-Kit
Artikelnummer. 18010606 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
50 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18010606 50 Tests 50 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18010606 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. KHC180650T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KHC1806 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zur Färbung von PEG10.
KHC1806 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zur Färbung von PEG10. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Menge 50 Tests
Form Flüssig