Beschreibung
KHC0092 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von Podoplanin (PDPN). Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
| Clonality | Monoklonal |
| Zielspezies | Human |
| Menge | 50 Tests |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie (IHC) |
| Spezies | Maus |
| Inhalt und Lagerung | Alle Reagenzien werden bei 2 bis 8 °C gelagert. Das Kit ist ab dem Eingangsdatum 6 Monate lang stabil. |
| Kitinhalt |