Learn More
MF 3.0 Sieb, Lochgröße=3,0 für Mikrofeinmühle
Marke: IKA 0002939500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Siebe mit definierter Lochweite sind austauschbarSchneidmahlkopf MF 10.1: Zur Zerkleinerung von faserigen Stoffen wie Papier und Pflanzenmaterial, aber auch für Kunststoff u.a. Material mit geringem spezifischem Gewicht. Umfangsgeschwindigkeit 22,5 m/s.
Prallmahlkopf MF 10.2: Zur Zerkleinerung von spröden, harten Materialien wie Mineralien, Baustoffe bis Mohshärte 6. Umfangsgeschwindigkeit 31,4 m/s.
Typ: Sieb MF 3.0
φ: 3,0mm
Spezifikation
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Sieb |
3mm | |
3,0 mm | |
Edelstahl |