Learn More
Invitrogen™ Humanes IKAP, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0404
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
IKAP Synthetisches Peptid, PEP-0404, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem IKAP überein. PEP-0404 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20286 verwendet werden.Specifications
8518 | |
gereinigt | |
Human IKAP | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O95163 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
ELP1 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |