Learn More
IKBIP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15604365
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total IKBIP protein.
IKBIP Polyclonal antibody specifically detects IKBIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
IKBIP
Polyclonal
Unconjugated
IKBIP
1200009F10Rik; 1700023M03Rik; D18354; I kappa B kinase interacting protein; i kappa-B kinase interacting protein; i kappa-B kinase-interacting protein; Ikbip; IKBKB interacting protein; IKBKB-interacting protein; Ikip; IKK interacting protein; IKK-interacting protein; inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase-interacting protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
121457
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.8 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q70UQ0
IKBIP
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human IKBKB interacting protein