missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKK beta Antibody (S01-9H6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18657163 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18657163 50 μg 50 Mikroliter
18656193 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18657163 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31966150ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

IKK beta Monoclonal antibody specifically detects IKK beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IKK beta
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S01-9H6
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.10, I-kappa-B kinase 2, I-kappa-B-kinase beta, IkBKB, IKK2FLJ38368, IKK-B, IKK-betaFLJ36218, IKKBFLJ40509, inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta, inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit beta, MGC131801, NFKBIKBFLJ33771, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase beta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human IKK beta (Uniprot # O14920)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology, Innate Immunity, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3551
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.