Learn More
Invitrogen™ Humane IKK beta (C3), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0042
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
IKK beta (C3) Synthetisches Peptid, PEP-0042, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem IKK beta (C3) überein. PEP-0042 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19916 verwendet werden.Spezifikation
3551 | |
gereinigt | |
Human IKK beta (C3) | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O14920 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
IKBKB | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |