Learn More
Invitrogen™ IL-1 beta ELISA-Kit für Affen
Artikelnummer. p-7145513
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15954214 96 Tests 96 Stück
15974214 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15954214 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BMS6452
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sandwich-ELISA-Kit
Das Affen-Interleukin-1-Beta (Mk IL-1β) quantifiziert Mk-IL-1β zu Serum, Plasma, Urin oder Zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-IL-1β. Prinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Affen-IL-1β misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin-1-beta (IL-1-beta) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert wird. IL-1beta wird als Reaktion auf entzündliche Reize als inaktive Vorform von 31 kDa synthetisiert, die sich im Zytosol anreichert. Die Spaltung von pro-IL-1beta in das aktive 17 kDa-Protein erfordert die Aktivierung von Inflammasomen, Multiprotein-Komplexe, die auf Pathogene, Stressbedingungen und andere Gefahrensignale reagieren. Die Aktivierung des Inflammasoms löst die Verarbeitung des Caspase-1-Vorläufers in seine aktive Form aus, die wiederum pro-IL-1beta spaltet. IL-1beta fehlt ein Signalsequenz-Peptid für den klassischen ER/Golgi-Weg, es wird neben Caspase-1 über einen wechselnden und noch nicht vollständig bekannten Mechanismus sezerniert. Obwohl IL-1beta am häufigsten in seiner aktiven Form sezerniert wird, kann unter bestimmten biologischen Bedingungen eine Sekretion des ungespaltenen Proteins nachgewiesen werden. IL-1beta signalisiert über zwei Rezeptoren, IL-1RI und IL-1RII, die beide mit IL-1alpha geteilt werden. Die IL-1beta-Aktivität kann durch den IL-1-Rezeptorantagonisten (IL-1RA) moderiert werden, ein Protein, das von vielen Zelltypen produziert wird und die Rezeptorbindung durch kompetitive Hemmung blockiert. IL-1beta spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Wirtsabwehr, indem es die Produktion anderer proinflammatorischer Zytokine in Zielzellen auslöst und Akutphasen-Reaktionen auf Infektionen und Verletzungen auslöst. Erhöhte Konzentrationen von IL-1beta wurden mit vielen chronisch-entzündlichen Erkrankungen assoziiert, wobei IL-1beta Antikörper mit potenziell therapeutischer Bedeutung neutralisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P48090, P79182
Assay-Bereich 3.9-250 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand, Urin
Zielspezies Pavian, Javaneraffe, Rhesusaffe
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 101023446, 102119749, 704701
Gensymbol IL1B
Interassay-VK 8,6%
Intraassay-VK 5,1%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Probenverdünnungsmittel, Assay-Pufferkonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Abdeckungen für Klebeplatten, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Urin, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Pavian, Gemeiner Makak, Rhesus-Affe
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min