Learn More
IL-1 beta Monoclonal Antibody (CRM56), Alexa Fluor™ 647, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
108.00 € - 266.00 €
Spezifikation
Antigen IL-1 beta
Klon CRM56
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16320964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
51-7018-42
100 Tests
266.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16310964
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen
51-7018-41
25 Tests Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Description: The CRM56 antibody reacts with human and baboon interleukin-1 beta; (IL-1 beta). IL-1 beta is a 17 kDa factor secreted primarily by monocytes. IL-1 has effects on T-helper cells, inducing IL-2 secretion and expression of IL-2 receptors. IL-1 has effects on B cells, promoting cell proliferation and immunoglobulin synthesis. Applications Reported: This CRM56 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This CRM56 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to "e;Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry, Protocol A: Two step protocol for intracellular (cytoplasmic) proteins."e; This may be used at 5 μL (0.125 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Excitation: 633-647 nm; Emission: 668 nm; Laser: Red Laser
IL-1 beta Monoclonal antibody specifically detects IL-1 beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IL-1 beta
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P01584
IL1B
Primary
Antibody
CRM56
Flow Cytometry
Alexa Fluor 647
Mouse
Human
3553
IgG1
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IL1B