missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IL-10 Monoclonal antibody specifically detects IL-10 in Human samples. It is validated for Neutralization, Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-10 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-10, Met1-Asn178, Accession # P22301 |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 3586 |
| Zielspezies | Human |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?