missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-12/IL-35 p35 Antibody (B-T21), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18546745 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18546745 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18546745 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314604C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-12/IL-35 p35 Monoclonal antibody specifically detects IL-12/IL-35 p35 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-12/IL-35 p35
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon B-T21
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CLMF;IL12A;IL-12A;IL-12p35;Ll12a;NFSK;NKSF1;P35
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human IL-12/IL-35 p35
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.