Learn More
IL-13 Maus-anti-Human, eFluor™ 450, Klon: 85BRD, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 48-7136-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16320934
  • 293.00 € / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der monoklonale 85BRD-Antikörper reagiert mit humanem Interleukin-13 (IL-13). Humanes IL-13, auch als NC30 bezeichnet, ist ein 12.5-kDa-Protein, das von aktivierten T-Helferzellen, CD8+ T-Zellen und NK-Zellen sezerniert wird. Die biologische Aktivität von IL-13 umfasst die Unterdrückung von Makro
IL-13 ist ein immunregulatorisches Zytokin, das hauptsächlich von aktivierten Th2-Zellen produziert wird und an der Regulierung von Entzündungs- und Immunreaktionen beteiligt ist. IL-13 reguliert die Makrophagenaktivität herunter und hemmt dadurch die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und Chemokinen. Es ist durch Mechanismen, die von IgE und Eosinophilen unabhängig sind, an allergischem Asthma beteiligt. Zudem reguliert IL-13 auch mehrere Stufen der B-Zellreifung und -differenzierung, reguliert die Expression von CD23 und MHC-Klasse-II hoch und fördert den Isotypenswitch der B-Zellen. Strukturell hat IL-13 große Ähnlichkeit mit IL-3, IL-4, IL-5 und GM-CSF. Das Gen, das für IL-13, IL3-, IL5-, IL- und 4 CSF2 kodiert, bildet einen Zytokin-Gencluster auf Chromosom 5q, wobei das IL-13-Gen besonders nahe an IL4 liegt.
Spezifikation
Spezifikation
IL-13
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.1% gelatin, 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P35225
IL13
IgG2b, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
3596
Flow Cytometry
85BRD
eFluor 450
IL13