Learn More
Invitrogen™ IL-15 Maus-ELISA-Entwicklungskit (Abts), PeproTech®, PeproTech®
Beschreibung
IL-15 (Interleukin 15) ist ein Zytokin, das Aktivierung und Proliferation von T-Killer-Zellen und natürlichen Killerzellen reguliert. IL-15 und IL-2 weisen viele gemeinsame biologische Aktivitäten auf, da beide an gemeinsame Hämatopoietinrezeptor-Untereinheiten binden und möglicherweise um denselben Rezeptor konkurrieren und somit die Aktivität des jeweils anderen negativ regulieren. Es wird gezeigt, dass die Anzahl der CD8+-Gedächtniszellen durch ein Gleichgewicht zwischen IL-15 und IL-2 gesteuert wird. IL-15 induziert die Aktivierung von JAK-Kinasen sowie die Phosphorylierung und Aktivierung von Transkriptionsaktivatoren STAT3, STAT5 und STAT6. In der Maus deuten Studien darauf hin, dass IL-15 die Expression des Apoptose-Inhibitors Bcl-xL möglicherweise durch die Aktivität der Transkriptionsaktivierung von STAT6 erhöhen und so Apoptose verhindern kann. IL-15 spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Differenzierung von T- und B-Lymphozyten, natürlichen Killerzellen, Makrophagen und Monozyten sowie für die Aktivierung einer Reihe wichtiger intrazellulärer Signalmoleküle. Als solche könnte IL-15 für die Immunreaktionen, die Allograftrejektion und die Pathogenese von Autoimmunerkrankungen von entscheidender Bedeutung sein. Zudem ist IL-15 ein häufig exprimiertes entzündungsförderndes Cytokin, das bei mehreren entzündlichen Erkrankungen eine Rolle spielt, einschließlich rheumatoider Arthritis, Psoriasis und Lungenentzündungskrankheiten. Neue Daten deuten darauf hin, dass IL-15 als gutes therapeutisches Ziel dienen kann, da es bei Modellen von Psoriasis und Diabetes offenbar den positiven Effekt der IL-15 Neutralisierung gibt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P48346 |
| Produkttyp | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 16168 |
| Gensymbol | IL15 |
| Menge | 2 x 96 Tests |
| Kennzeichnung | RUO |
| Lagerungsbedingungen | Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation. |
| Ziel | Maus |