Learn More
Invitrogen™ Humanes IL-15, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP1554
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15265479
  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
IL-15 Synthetisches Peptid, PEP-1554, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 13 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem IL-15 überein. PEP-1554 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34511 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
Spezifikation
Spezifikation
3600
gereinigt
Humanes IL-15
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P40933
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
IL
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS