Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-2 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit, 2. Generation
Artikelnummer. 15590997
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15590997 10 x 96 Tests 10 Stück
15570997 20 x 96 Tests 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15590997 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 88702588
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
  • 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
  • Enzym. Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substrat. 1x TMB-Lösung
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des humanen IL-2-Proteingehalts aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen. Dieses Kit der zweiten Generation hat eine erhöhte Empfindlichkeit mit einem Bereich von 2 bis 250 pg/ml.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-2 (IL-2) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-2.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Human IL-2 Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P60568
Assay-Bereich 2 bis 250 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3558
Gensymbol Il-1a
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Enzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-2
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min