Learn More
IL-2 Monoclonal Antibody (JES6-5H4), APC, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
183.00 € - 320.00 €
Spezifikation
Antigen IL-2
Klon JES6-5H4
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15350820
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-7021-81
50 μg
183.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15360820
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
17-7021-82
100 μg
320.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The JES6-5H4 antibody reacts with mouse interleukin-2 (IL-2), a 17 kDa T cell growth factor and a major immunoregulatory cytokine. Applications Reported: JES6-5H4 has been reported for use in intracellular flow cytometric analysis. Applications Tested: This JES6-5H4 antibody has been tested intracellular staininf of stimulated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
IL-2 Monoclonal antibody specifically detects IL-2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IL-2
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
aldesleukin; cytokine; H-IL-2; il 2; Il2; Il-2; ILN; Interleukin; interleukin 2; interleukin 2 precursor; interleukin 2 variant IL2delta2; Interleukin2; Interleukin-2; interleukin-2 precursor; interleukin-2 precursor protein; interleukin-2; interleukin 2; Involved in regulation of T cell clonal expansion; involved in regulation of T-cell clonal expansion; lymphokine; M-IL-2; patial sequence of Interleukin-2; POIL2; porcine Interleukin 2; T cell growth factor; T-cell growth factor; T-cell growth factor (TCGF); TCGF
IL2
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
IL2
JES6-5H4
Flow Cytometry
APC
Rat
Mouse
P04351
16183
IgG2b κ