Learn More
IL-2 Rat anti-Mouse, PE, Clone: JES6-5H4, BD
Rat Monoclonal Antibody
140.00 € - 402.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-2 |
---|---|
Klon | JES6-5H4 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15890729
|
BD Biosciences
561061 |
25 μg |
140.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15897688
|
BD Biosciences
554428 |
0.1 mg |
402.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The JES6-5H4 monoclonal antibody specifically binds to mouse interleukin-2 (IL-2). IL-2 is a multifunctional cytokine that plays pivotal roles in immunity and tolerance. It is produced by activated T cells. IL-2 effects the activation, growth, proliferation and/or differentiation of various cell types including T and B lymphocytes and their precursors, LAK cells, NK cells, and monocytes/macrophages. IL-2 mediates its biological activities by binding to IL-2 receptor compleses. The intermediate affinity IL-2R is comprised of IL-2R β (CD122) and common gamma chain ( γc; CD132) subunits whereas the high-affinity IL-2R is comprised of IL-2R α (CD25), IL-2R β and γc subunits. The JES6-5H4 monoclonal antibody binds to IL-2 and neutralizes its biological activity.
Spezifikation
IL-2 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
IgG2b | |
Affinity Purified |
JES6-5H4 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.