missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-21 Rat anti-Mouse, Alexa Fluor™ 647, Clone: mhalx21, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen 51-7213-80

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16330964

  • 135.00 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 08-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Rat Monoclonal Antibody

IL-21 Monoclonal antibody specifically detects IL-21 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation

Spezifikation

IL-21
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q9ES17
CVID11; CX2; Il21; IL-21; ILN; Interleukin; Interleukin21; Interleukin-21; Za11
Rat
Affinity chromatography
RUO
Antibody
Monoclonal
Mouse
Flow Cytometry
mhalx21
Alexa Fluor 647
IL21
Liquid
IL21
IgG2a, kappa
25 μg
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
60505
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate