missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-28A Mouse anti-Human, Clone: 3B4A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-28A |
---|---|
Klon | 3B4A1 |
Konzentration | 1.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887325
|
Proteintech
60270-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877325
|
Proteintech
60270-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
IL28 is a cytokine distantly related to type I interferons and the IL-10 family. This gene, interleukin 28B (IL28B), and interleukin 29 (IL29) are three closely related cytokine genes that form a cytokine gene cluster on a chromosomal region mapped to 19q13. Expression of the cytokines encoded by the three genes can be induced by viral infection. All three cytokines have been shown to interact with a heterodimeric class II cytokine receptor that consists of interleukin 10 receptor, beta (IL10RB) and interleukin 28 receptor, alpha (IL28RA).Spezifikation
IL-28A | |
1.3 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cytokine Zcyto20, IFN lambda 2, IFNL2, IL 28A, IL28A, IL-28A, Interferon lambda 2, Interleukin 28A, ZCYTO20 | |
IFNL2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3B4A1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q8IZJ0 | |
282616 | |
IL-28A Fusion Protein Ag18525 | |
Primary | |
-20°C | |
IFNL2 |