missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-29/IFN-lambda 1 Antibody (B-Z29) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30177096
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30177096 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30177096 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP318107JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-29/IFN-lambda 1 Monoclonal antibody specifically detects IL-29/IFN-lambda 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-29/IFN-lambda 1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon B-Z29
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cytokine Zcyto21, IFNL1, IFN-lambda-1, IL-29, interferon lambda-1, interferon, lambda 1, interleukin 29 (interferon, lambda 1), interleukin-29, ZCYTO21
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human IL-29/IFN-lambda 1. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 282618
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.