missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-33 Antibody (40015C), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18555739 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18555739 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18555739 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB36253MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Monoclonal Antibody

IL-33 Monoclonal antibody specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-33
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Klassifikation Monoclonal
Klon 40015C
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
Wirtsspezies Goat
Immunogen E.coli-derived recombinant human IL-33, Ser112-Thr270, Accession # O95760
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 90865
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.