missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Mouse IL-4 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Beschreibung
Interleukin-4 (IL-4) is a pleiotropic, immune-modulatory cytokine produced by activated T cells, and serves as a ligand for interleukin 4 receptor. IL-4 has been found to have the broadest range of actions. The interleukin 4 receptor also binds to IL13, which may contribute to many overlapping functions of this cytokine and IL13. STAT6, a signal transducer and activator of transcription, has been shown to play an important role in mediating the immune regulatory signal of IL-4. The IL-4 gene, IL-3, IL-5, IL-13, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q. In particular, IL-4 is located in close proximity to IL13 on the chromosome. Further, the IL-4 gene, IL13 and IL5 are found to be coordinated by several long-range regulatory elements over a 120 kilobase range on the chromosome. IL-4 delta 2 is a known splice variant of IL-4.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P07750 |
| Assay-Bereich | Lot-specific |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Colorimetric Microplate Reader |
| Gen-ID (Entrez) | 16189 |
| Gensymbol | Il4 |
| Kitinhalt | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Menge | 10 x 96 Tests |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?