missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-4 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 11B11, BD
Rat Monoclonal Antibody
197.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-4 |
---|---|
Klon | 11B11 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15881589
|
BD Biosciences
562045 |
25 μg |
197.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15867698
|
BD Biosciences
554436 |
0.1 mg |
462.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 11B11 monoclonal antibody specifically binds to mouse Interleukin-4 (IL-4). The immunogen used to generate the 11B11 hybridoma was partially purified mouse IL-4 prepared from the supernatant of Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA)-stimulated EL-4 cells. The 11B11 antibody is reportedly a neutralizing antibody.
Spezifikation
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Partially Purified Mouse IL-4 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.