missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IL-6R alpha Antibody (tocilizumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30048810 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30048810 50 μg 50 Mikrogramm
30044174 100 μg 100 Mikrogramm
30048036 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30048810 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP32803450ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-6R alpha
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon tocilizumab
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gen-Zugriffsnummer P08887
Gen-Alias CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Wirtsspezies Human
Immunogen IL-6Ra/ CD126
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.