missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6R alpha Antibody (tocilizumab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30159880
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30159880 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30159880 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP328034JF585

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-6R alpha
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon tocilizumab
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Wirtsspezies Human
Immunogen IL-6Ra/ CD126
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.