Learn More
IL-8 (1-77) (CXCL8) Monoclonal Antibody (8CH), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
112.00 € - 273.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-8 (1-77) (CXCL8) |
---|---|
Klon | 8CH |
Konzentration | 5 μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16341004
|
Affymetrix eBioscience
53-8088-42 |
100 Tests |
273.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16331004
|
Affymetrix eBioscience
53-8088-41 |
25 Tests |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
IL-8 (1-77) (CXCL8) Monoclonal antibody specifically detects IL-8 (1-77) (CXCL8) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
IL-8 (1-77) (CXCL8) | |
5 μL/Test | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
3576 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
8CH | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 488 | |
Mouse | |
Human | |
P10145 | |
CXCL8 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
CXCL8 |