Learn More
IL-8 (1-77) (CXCL8) Monoclonal Antibody (8CH), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Affymetrix eBioscience 53-8088-41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Monoclonal Antibody
IL-8 (1-77) (CXCL8) Monoclonal antibody specifically detects IL-8 (1-77) (CXCL8) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
IL-8 (1-77) (CXCL8)
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P10145
CXCL8
Affinity chromatography
RUO
3576
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
8CH
Alexa Fluor 488
CXCL8
AMCF-I; ANX7; BOS_6776; Chemokine (C-X-C motif) ligand 8; C-X-C motif chemokine 8; CXCL8; Emoctakin; GCP1; GCP-1; Granulocyte chemotactic protein 1; IL8; IL-8; ILN; Interleukin; Interleukin8; Interleukin-8; LECT; LUCT; LYNAP; MDNCF; MONAP; Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor; Monocyte-derived neutrophil-activating peptide; NAF; NAP1; NAP-1; Neutrophil attractant/activation protein 1; Neutrophil-activating protein 1; Permeability factor 1; PF1; Protein 3-10C; RP11-537A6.8; SNX; SYNEXIN; T-cell chemotactic factor
Mouse
25 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ