Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Katzen-IL-8
Artikelnummer. 17727543
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17727543 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17727543 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EFCXCL8X10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sandwich-ELISA-Kit
Interleukin 8 (IL-8, CXCL8) ist ein proinflammatorischer Faktor mit 72 Aminosäuren, der zur CXC-Unterfamilie der Chemokine gehört und von den Zelloberflächenrezeptoren IL-8RA und IL-8RB gebunden wird. Il-8 fungiert als Chemoattraktant und potenter angiogener Faktor. Die Expression und Sekretion von IL-8 kann durch verschiedene entzündliche Reize in vielen Zellen, einschließlich Makrophagen und Endothelzellen, induziert werden. In Endothelzellen befindet sich IL-8 in Speicherbläschen, den so genannten Weibel-Palade-Körpern. IL-8, das erstmals aus Osteosarkomzellen isoliert wurde, enthält das ELR-Motiv (N-terminale Glu-Leu-Arg-Aminosäuresequenz) und signalisiert über die Rezeptoren CXCR1 und CXCR2. Zu den früheren Bezeichnungen für IL-8 gehören das neutrophilaktivierende Protein 1 (NAP-1), das granulozytenchemotaktische Protein 1 (GCP-1), das von Monozyten stammende neutrophilaktivierende Peptid (MONAP) und das Protein 3-10C. IL-8 und zehn weitere Mitglieder der CXC-Chemokin-Genfamilie bilden ein Chemokin-Gencluster in einer Region, die auf Chromosom 4q abgebildet ist. Krebsstudien haben eine Rolle für IL-8 bei der Angiogenese und dem Wachstum von Tumoren nachgewiesen, und IL-8 spielt vermutlich eine Rolle bei der Pathogenese der Bronchiolitis, einer häufig auftretenden Atemwegserkrankung, die durch Virusinfektionen verursacht wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9XSX5
Assay-Bereich 24,58 bis 6000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 25 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 493836
Gensymbol CXCL8
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl|Serum, 50 μl|Supernatant, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel IL-8
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min