missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ IL1R1 Monoclonal Antibody (IL1 31-22.2.1)

Beschreibung
MA1-10857 detects IL-1 Receptor from human samples. MA1-10857 has been successfully used in ELISA, radioimmune assays, and immunohistochemistry applications. The MA1-10857 immunogen is recombinant extracellular domain of the type I human IL-1 receptor.
The IL-1 system includes two agonists (IL-1 and IL-1), converting enzymes, antagonists, two receptors (IL-1 RI and IL-1 RII) and the IL-1 receptor accessory protein. Interleukin-1 signal is transduced through the type I receptor.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL1R1 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Radioimmune Assays (RIA) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | IL1 31-22.2.1 |
| Konzentration | 1.6 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen | Il1r1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P14778 |
| Gen-Alias | antigen CD121a; CD121 alpha; CD121 antigen-like family member A; CD121a; CD121b; D2S1473; il1 receptor; il-1 receptor; IL-1 receptor alpha chain; IL1R; il-1r; IL1R1; IL-1R1; IL-1R-1; Il1r-1; IL1RA; IL-1R-alpha; IL1RT1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-iR; interleukin 1 beta receptor type 1 short transmembrane form; interleukin 1 beta receptor type 1 soluble form; interleukin 1 bete receptor type 1 long transmembrane form; interleukin 1 receptor alpha, type I; interleukin 1 receptor type 1; interleukin 1 receptor, type I; interleukin-1 receptor; interleukin-1 receptor alpha; Interleukin-1 receptor type 1; Interleukin-1 receptor type 1, membrane form; Interleukin-1 receptor type 1, soluble form; Interleukin-1 receptor type I; mIL-1R1; p80; sIL-1R1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?