missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IL1R1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10352410
Change view
Click to view available options
Menge:
400 μL
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10352410 400 μL 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10352410 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA513368

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with rat based on sequence homology.

The IL-1 system includes two agonists (IL-1 and IL-1), converting enzymes, antagonists, two receptors (IL-1 RI and IL-1 RII) and the IL-1 receptor accessory protein. Interleukin-1 signal is transduced through the type I receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL1R1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen Il1r1
Gen-Zugriffsnummer P14778
Gen-Alias antigen CD121a; CD121 alpha; CD121 antigen-like family member A; CD121a; CD121b; D2S1473; il1 receptor; il-1 receptor; IL-1 receptor alpha chain; IL1R; il-1r; IL1R1; IL-1R1; IL-1R-1; Il1r-1; IL1RA; IL-1R-alpha; IL1RT1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-iR; interleukin 1 beta receptor type 1 short transmembrane form; interleukin 1 beta receptor type 1 soluble form; interleukin 1 bete receptor type 1 long transmembrane form; interleukin 1 receptor alpha, type I; interleukin 1 receptor type 1; interleukin 1 receptor, type I; interleukin-1 receptor; interleukin-1 receptor alpha; Interleukin-1 receptor type 1; Interleukin-1 receptor type 1, membrane form; Interleukin-1 receptor type 1, soluble form; Interleukin-1 receptor type I; mIL-1R1; p80; sIL-1R1
Gensymbole Il1r1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen KLH conjugated synthetic peptide between 474-503 amino acids from the C-terminal region of human IL1R.
Reinigungsverfahren Protein A, Antigen affinity chromatography
Menge 400 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3554
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.