Learn More
Sino Biological™ IL1RAP (IL1R3) rekombinantes humanes Protein, hIgG1-Fc.His-Markierung
Aus einer DNA-Sequenz exprimiert, die die extrazelluläre Domäne (Met 1-Glu 359) von humanem IL1RAP kodiert und mit der Fc-Region von humanem IgG1 fusioniert
Marke:  Sino Biological™ 10121H03H5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13422939
  • 68.10 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefriergetrocknet in 140 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH-Wert 7.4, 5 % Mannitol, 5 % Trehalose, 0.02 % Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
Säugetiere
Assay-Standard
3556
≥90 % von SDS-PAGE
Human
Verkürzt, rekombinant
Interleukin 1 Rezeptor-ähnlich 1
IL1RAP (IL1R3) Rekombinantes humanes Protein
Zytokine und Rezeptoren
Lyophilisiert
67.3 kd
5 μ g
−20 °C bis −70 °C
<1 EU/μg
IL1RAP
hIgG1-Fc.His-Tag