Learn More
IL1RL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553308
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741251
  • 493.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QAILTHSGKQ YEVLNGITVS ITERAGYGGS VPKIIYPKNH SIEVQLGTTL IVDCNVTDTK DNTNLRCWRV NNTLVDDYYD ESKRIREGVE THVSFREHNL YTVNITFLEV KMEDYGLPFM CHAG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 67%, Rat - 72%.
IL1RL2 Polyclonal antibody specifically detects IL1RL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IL1RL2
Polyclonal
Unconjugated
IL1RL2
AI481289; AW551444; IL-1 receptor-related protein 2; IL1RL2; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL-36 receptor; IL-36R; interleukin 1 receptor like 2; interleukin 1 receptor-like 2; interleukin-1 receptor related protein 2; interleukin-1 receptor-like 2; Interleukin-1 receptor-related protein 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8808
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HB29
IL1RL2
Recombinant protein corresponding to Human IL1RL2