Learn More
Gibco™ IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
3560.00 € - 12430.00 €
Spezifikation
Molekulargewicht | 17.5 kDa |
---|---|
Name | IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein |
Reinigungsverfahren | Gel-purified |
Lagerungsbedingungen | 2°C to 8°C |
Kennzeichnung | For research use only. Not for use in diagnostic procedures |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10354640
|
Gibco™
CTP0071 |
100 μg |
3560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10171330
|
Gibco™
CTP0073 |
1 mg |
12430.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Recombinant IL7 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IL7 stimulates the proliferation of pre-B and pro-B cells. IL7 also supports the maturation of megakaryocytes. ED50 range = 0.2 to 1 ng⁄mL (Specific Activity: 5.0 x 10^6 to 1.0 x 10^6 units⁄mg), determined by the dose dependent proliferation of human PBMCs. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.Spezifikation
17.5 kDa | |
Gel-purified | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
IL-7 (Interleukin 7) | |
IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein | |
E. coli | |
Interleukins |
IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein | |
2°C to 8°C | |
1 Ea. | |
IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein | |
Human | |
Cytokines and receptors | |
>95% by SDS-PAGE |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.