Learn More
Sino Biological™ IL8 Recombinant Human Protein
Expressed from DNA sequence encoding 77 amino acid endothelial-cell derived form of mature human IL8 (Ala 23-Ser 99) fused to the Fc region of human IgG1
Marke:  Sino Biological™ 10098H01H1U25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15234635
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding 77 amino acid endothelial-cell derived form of mature human IL8 (Ala 23-Ser 99) fused to the Fc region of human IgG1
  • 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween80
Spezifikation
Spezifikation
Assay Standard
35.6kd
Human
Truncated, Recombinant
Interleukin 8
IL8 Recombinant Human Protein
Mammalian
Lyophilized
3576
5 x 5μg
−20°C
<1 EU/μg
IL8
N-hIgG1-Fc Tag
Chemokines and Receptors
≥95% by SDS-PAGE