Learn More
ILDR1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA553755
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741691
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LEYLEKELRN LNLAQPLPPD LKGRFGHPCS MLSSLGSEVV ERRIIHLPPL IRDLSSSRRT SDSLHQQWLT PIPSRPWDLR EGRSHHHYPD FHQELQDRGP KSWALERREL DPSWSGRHRS SRLNGSPIHW SDRDSLSDVP S Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 68%.
ILDR1 Polyclonal antibody specifically detects ILDR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ILDR1
Polyclonal
Unconjugated
ILDR1
AU041483; AU044638; DFNB42; ILDR1; ILDR1alpha; ILDR1alpha'; ILDR1beta; immunoglobulin like domain containing receptor 1; immunoglobulin-like domain containing receptor 1; immunoglobulin-like domain-containing receptor 1; immunoglobulin-like domain-containing receptor 1 alpha; immunoglobulin-like domain-containing receptor 1 beta; RGD1307792
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
286676
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q86SU0
ILDR1
Recombinant protein corresponding to Human ILDR1