Beschreibung
- Optimale Probenvolumina im Bereich von 12 bis 50 μl
- Schnelle Aufreinigung markierter DNA (> 20 Basen) aus kleineren Molekülen in Lösung
- Säulen vorgepackt mit Sephadex G-50, ausgeglichen in TE-Puffer mit 0.05 % Kathon CG/ICP-Biozid
- illustra AutoSeq™ und illustra ProbeQuant™ G-50 Mikrosäulen sind speziell für die Entfernung von Farbstoff-Terminatoren bzw. die Aufreinigung markierter Sonden entwickelt und bieten bei diesen Anwendungen optimierte Leistungsfähigkeit
- Mögliche Verwendung auch bei Pufferaustausch/Entsalzung enzymatischer Reaktionen (10 bis 100 μl) nach thermischer Denaturierung und Phenolextraktion
- Produktrückgewinnung mindestens 10 % geringer als mit ProbeQuant G-50 Mikrosäulen.
- Schnelle Aufreinigung markierter DNA (> 20 Basen) aus freien markierten Nukleotiden in Volumina von 25 bis 50 μl mittels Zentrifugensäulen-Chromatographie
Entsalzung, Pufferaustausch, Entfernung von Farbstoff-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen, Entfernung markierter Nukleotide aus DNA-Markierungsreaktionen
Bestellinformation
Praktisch vorverpackt mit Sephadex G-50 DNA-Qualität, voräquilibriert in TE-Puffer mit 0,05 % Kathon™ CG/ICP Biozid- und Sammelröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entsalzung, Pufferaustausch, Entfernen von Dye-Terminatoren aus Zyklussequenzierungsreaktionen, Entfernen von markierten Nukleotiden in 25 bis 50 μl aus DNA-Markierungsreaktionen |
| Enthält | Sephadex™ G-50 DNA-Qualität |
| Anzahl Reaktionen | 50 Aufreinigungen |
| Produkttyp | Säule |